N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924816-5G
APOSOR924816-5GEA
6580
CZK
APOSOR924816-5G
N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Vzorec:
C₁₁H₁₈N₂ MW: 178,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025603 CAS číslo: 19248-13-6 |