Tisk…
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924807-1G OR924807-25G OR924807-5G
APOSOR924807-1GEA 0 CZK
APOSOR924807-1G APOSOR924807-25G APOSOR924807-5G
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol 95%
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800250
CAS číslo: 73279-04-6