Tisk…
2-Phenoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9248-1G
APOSOR9248-1GEA 7050 CZK
APOSOR9248-1G
2-Phenoxybenzyl bromide
2-Phenoxybenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320513
CAS číslo: 82657-72-5
UN: 3265
ADR: 8,III