Tisk…
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924756-100G OR924756-25G OR924756-5G
APOSOR924756-100GEA 18420 CZK
APOSOR924756-100G APOSOR924756-25G APOSOR924756-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01195305
CAS číslo: 4169-19-1