Tisk…
Methyl-2-ethoxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924750-1G OR924750-25G OR924750-5G
APOSOR924750-1GEA 612 CZK
APOSOR924750-1G APOSOR924750-25G APOSOR924750-5G
Methyl-2-ethoxybenzoate 95%
Methyl-2-ethoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017261
CAS číslo: 3686-55-3