Tisk…
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924738-1G OR924738-25G OR924738-5G
APOSOR924738-1GEA 3340 CZK
APOSOR924738-1G APOSOR924738-25G APOSOR924738-5G
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate 95%
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04337336
CAS číslo: 1201-90-7