Tisk…
2',4',5'-Trimethylacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,4,5-Trimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(2,4,5-Trimethylphenyl)ethanone
OR924731-25G OR924731-5G
APOSOR924731-25GEA 9330 CZK
APOSOR924731-25G APOSOR924731-5G
2',4',5'-Trimethylacetophenone 95%
2',4',5'-Trimethylacetophenone
Vzorec: C₁₁H₁₄O
MW: 162.23
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017244
CAS číslo: 2040-07-5