3-(2-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924686-1G
OR924686-5G
APOSOR924686-1GEA
612
CZK
APOSOR924686-1G
APOSOR924686-5G
3-(2-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
3-(2-Chlorophenyl)propiononitrile
Vzorec:
C₉H₈ClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019873 CAS číslo: 7315-17-5 |