Tisk…
5-Phenylhydantoin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenylimidazolidine-2,4-dione
OR924678-5G
APOSOR924678-5GEA 5590 CZK
APOSOR924678-5G
5-Phenylhydantoin 95%
5-Phenylhydantoin
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1720 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037881
CAS číslo: 89-24-7