Butyl oxamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924585-25G
OR924585-5G
APOSOR924585-25GEA
7050
CZK
APOSOR924585-25G
APOSOR924585-5G
Butyl oxamate 95%
Butyl oxamate
Vzorec:
C₆H₁₁NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059092 CAS číslo: 585-28-4 |