Tisk…
Mucochloric acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR924576-100G OR924576-500G
APOSOR924576-100GEA 0 CZK
APOSOR924576-100G APOSOR924576-500G
Mucochloric acid 99%
Mucochloric acid
Vzorec: C₄H₂Cl₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135465
CAS číslo: 87-56-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III