Tisk…
4-tert-Butylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)pyridine
OR924555-25G
APOSOR924555-25GEA 1700 CZK
APOSOR924555-25G
4-tert-Butylpyridine 95%
4-tert-Butylpyridine
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006435
CAS číslo: 3978-81-2