Tisk…
2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924511-25G OR924511-5G
APOSOR924511-25GEA 0 CZK
APOSOR924511-25G APOSOR924511-5G
2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
2,2'-Bis(2-oxazoline)
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Bod tání: 213 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00059930
CAS číslo: 36697-72-0