3-Propoxypropylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Amino-3-propoxypropane
OR924493-1G
OR924493-5G
APOSOR924493-1GEA
2610
CZK
APOSOR924493-1G
APOSOR924493-5G
3-Propoxypropylamine 95%
3-Propoxypropylamine
Vzorec:
C₆H₁₅NO MW: 117,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129001 CAS číslo: 16728-59-9 |