Tisk…
tert-Amyl ethyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924485-1G OR924485-25G OR924485-5G
APOSOR924485-1GEA 0 CZK
APOSOR924485-1G APOSOR924485-25G APOSOR924485-5G
tert-Amyl ethyl ether 95%
tert-Amyl ethyl ether
Vzorec: C₇H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01727266
CAS číslo: 919-94-8