1-Phenyl-1-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924460-25G
OR924460-5G
APOSOR924460-25GEA
9100
CZK
APOSOR924460-25G
APOSOR924460-5G
1-Phenyl-1-butanol 95%
1-Phenyl-1-butanol
Vzorec:
C₁₀H₁₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066173 CAS číslo: 614-14-2 |