Tisk…
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924447-10G OR924447-1G OR924447-5G
APOSOR924447-10GEA 14060 CZK
APOSOR924447-10G APOSOR924447-1G APOSOR924447-5G
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid 95%
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059657
CAS číslo: 150-96-9