Tisk…
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-ethylpyrrole
OR924416-1G OR924416-250MG
APOSOR924416-1GEA 10750 CZK
APOSOR924416-1G APOSOR924416-250MG
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11909543
CAS číslo: 2167-14-8