Tisk…
(1R)-Camphor oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924411-1G OR924411-5G
APOSOR924411-1GEA 3740 CZK
APOSOR924411-1G APOSOR924411-5G
(1R)-Camphor oxime 95%
(1R)-Camphor oxime
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046298
CAS číslo: 2792-42-9