Tisk…
3-Chlorobutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924352-10G OR924352-5G
APOSOR924352-10GEA 7250 CZK
APOSOR924352-10G APOSOR924352-5G
3-Chlorobutyric acid 95%
3-Chlorobutyric acid
Vzorec: C₄H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020496
CAS číslo: 1951-12-8