Tisk…
1-(2-Aminophenyl)pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR924329-5G
APOSOR924329-5GEA 1780 CZK
APOSOR924329-5G
1-(2-Aminophenyl)pyrrole 95%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005344
CAS číslo: 6025-60-1