Tisk…
5-Bromo-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9243-1G OR9243-25G OR9243-5G
APOSOR9243-1GEA 622 CZK
APOSOR9243-1G APOSOR9243-25G APOSOR9243-5G
5-Bromo-1H-indazole 97%
5-Bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00839493
CAS číslo: 53857-57-1