Tisk…
4-Chloro-N-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924273-100G OR924273-25G
APOSOR924273-100GEA 9030 CZK
APOSOR924273-100G APOSOR924273-25G
4-Chloro-N-methylaniline 98%
4-Chloro-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000614
CAS číslo: 932-96-7