Tisk…
4-Isobutoxy-2-butanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924228-10G OR924228-1G OR924228-5G
APOSOR924228-10GEA 17360 CZK
APOSOR924228-10G APOSOR924228-1G APOSOR924228-5G
4-Isobutoxy-2-butanone 95%
4-Isobutoxy-2-butanone
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059348
CAS číslo: 31576-33-7