Tisk…
trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde
OR924215-100G OR924215-25G
APOSOR924215-100GEA 6090 CZK
APOSOR924215-100G APOSOR924215-25G
trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017343
CAS číslo: 24680-50-0