Tisk…
(S)-(-)-Citronellal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (S)-(-)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (-)-Citronellal, (S)-3,7-Dimethyloct-6-enal
OR924212-25G OR924212-5G
APOSOR924212-25GEA 11180 CZK
APOSOR924212-25G APOSOR924212-5G
(S)-(-)-Citronellal 95%
(S)-(-)-Citronellal
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Bod varu: 207 °C
Hustota: 0,851 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075588
CAS číslo: 5949-05-3