Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924168-25G OR924168-5G
APOSOR924168-25GEA 8500 CZK
APOSOR924168-25G APOSOR924168-5G
4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
4-(4-Chlorophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038510
CAS číslo: 70291-67-7