Tisk…
Vinyltrimethoxysilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Trimethoxy(vinyl)silane
OR924149-100G OR924149-1KG OR924149-500G
APOSOR924149-100GEA 3540 CZK
APOSOR924149-100G APOSOR924149-1KG APOSOR924149-500G
Vinyltrimethoxysilane 97%
Vinyltrimethoxysilane
Vzorec: C₅H₁₂O₃Si
MW: 148.23
Bod varu: 123
Bod tání: 0
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008605
CAS číslo: 2768-02-7