Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924140-1G
APOSOR924140-1GEA 1990 CZK
APOSOR924140-1G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₅H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701708
CAS číslo: 66121-72-0