Tisk…
(±)-Mandelonitrile 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924106-1KG OR924106-500G OR924106-25G
APOSOR924106-1KGEA 0 CZK
APOSOR924106-1KG APOSOR924106-500G APOSOR924106-25G
(±)-Mandelonitrile 90%
(±)-Mandelonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 170 °C
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004487
CAS číslo: 532-28-5