Tisk…
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924093-100G OR924093-1KG OR924093-500G
APOSOR924093-100GEA 3540 CZK
APOSOR924093-100G APOSOR924093-1KG APOSOR924093-500G
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 95%
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Vzorec: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004471
CAS číslo: 123-42-2