Tisk…
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR924090-1G OR924090-5G
APOSOR924090-1GEA 0 CZK
APOSOR924090-1G APOSOR924090-5G
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₂₂N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08461248
CAS číslo: 268550-48-7