Tisk…
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-methoxy-2-methylbenzoate
OR924086-5G
APOSOR924086-5GEA 2860 CZK
APOSOR924086-5G
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203918
CAS číslo: 35598-05-1