Ethyl isoxazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924041-1G
OR924041-5G
APOSOR924041-1GEA
0
CZK
APOSOR924041-1G
APOSOR924041-5G
Ethyl isoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₆H₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234628 CAS číslo: 3209-70-9 |