Tisk…

Benzylalkohol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol

OR923999-10KG OR923999-1KG
APOSOR923999-10KGEA 13260 CZK
APOSOR923999-10KG APOSOR923999-1KG
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Vzorec: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14
Bod varu: 205 °C
Bod tání: –15 °C
Bod vzplanutí: 101
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004599
CAS číslo: 100-51-6
Merck Index: 13,01126

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR