Tisk…
4-tert-Butylcyclohexanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923989-100G OR923989-500G
APOSOR923989-100GEA 1840 CZK
APOSOR923989-100G APOSOR923989-500G
4-tert-Butylcyclohexanone 98%
4-tert-Butylcyclohexanone
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001642
CAS číslo: 98-53-3