2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-2-Cyclobutylglycine, Boc-DL-2-Cyclobutyl-Gly-OH
OR923988-1G
OR923988-500MG
APOSOR923988-1GEA
11180
CZK
APOSOR923988-1G
APOSOR923988-500MG
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09264345 CAS číslo: 811460-95-4 |