Tisk…
trans-4-Nitrocinnamaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Nitrocinnamaldehyde, (E)-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
OR923923-1G
APOSOR923923-1GEA 1620 CZK
APOSOR923923-1G
trans-4-Nitrocinnamaldehyde 95%
trans-4-Nitrocinnamaldehyde
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007379
CAS číslo: 49678-08-2