Tisk…
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923916-1G OR923916-5G
APOSOR923916-1GEA 4500 CZK
APOSOR923916-1G APOSOR923916-5G
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973979
CAS číslo: 10553-11-4