Tisk…
2-Phenoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9239-10G OR9239-1G OR9239-25G
APOSOR9239-10GEA 3640 CZK
APOSOR9239-10G APOSOR9239-1G APOSOR9239-25G
2-Phenoxybenzaldehyde 97%
2-Phenoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800666
CAS číslo: 19434-34-5
EINECS: 243-061-0