4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923882-1G
OR923882-5G
APOSOR923882-1GEA
5390
CZK
APOSOR923882-1G
APOSOR923882-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol 96%
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00462221 CAS číslo: 402602-24-8 |