3-Ethoxypropionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923879-5G
APOSOR923879-5GEA
1490
CZK
APOSOR923879-5G
3-Ethoxypropionic acid 95%
3-Ethoxypropionic acid
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00058997 CAS číslo: 4324-38-3 |