2'-Methyl-3'-nitroacetanilide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923868-25G
OR923868-5G
APOSOR923868-25GEA
6520
CZK
APOSOR923868-25G
APOSOR923868-5G
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide 95%
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01047363 CAS číslo: 56207-36-4 |