Tisk…
Barium hydroxide 94+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR923866-1KG OR923866-250G OR923866-50G
APOSOR923866-1KGEA 5260 CZK
APOSOR923866-1KG APOSOR923866-250G APOSOR923866-50G
Barium hydroxide 94+%
Barium hydroxide
Vzorec: H₂BaO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003443
CAS číslo: 17194-00-2
UN: 3262
ADR: 8,II