Tisk…
3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923846-1G OR923846-5G
APOSOR923846-1GEA 1110 CZK
APOSOR923846-1G APOSOR923846-5G
3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
3'-(Dimethylamino)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059343
CAS číslo: 18992-80-8