Tisk…
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923795-25G OR923795-5G
APOSOR923795-25GEA 8240 CZK
APOSOR923795-25G APOSOR923795-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃NSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066349
CAS číslo: 86521-05-3