Tisk…
3-Anisoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923787-100G OR923787-25G
APOSOR923787-100GEA 5060 CZK
APOSOR923787-100G APOSOR923787-25G
3-Anisoyl chloride 95%
3-Anisoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000673
CAS číslo: 1711-05-3