Tisk…
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923781-1G OR923781-5G
APOSOR923781-1GEA 1620 CZK
APOSOR923781-1G APOSOR923781-5G
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411671
CAS číslo: 198989-07-0