Tisk…
5-Hexenoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923776-1G OR923776-5G OR923776-25G
APOSOR923776-1GEA 1990 CZK
APOSOR923776-1G APOSOR923776-5G APOSOR923776-25G
5-Hexenoic acid 98%
5-Hexenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046558
CAS číslo: 1577-22-6