Tisk…
4-Cyano-1-cyclohexene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydrobenzonitrile, 3-Cyclohexene-1-carbonitrile
OR923732-5G
APOSOR923732-5GEA 4140 CZK
APOSOR923732-5G
4-Cyano-1-cyclohexene 95%
4-Cyano-1-cyclohexene
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013778
CAS číslo: 100-45-8